Fontos dokumentumok
JM
86010201, human blood, Lymphoblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human blood
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Lymphoblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
JM, 86010201
biológiai forrás
human blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human T cell
Sejtvonal leírása
T-cell derived line with the ability to grow HIV.
Alkalmazás
HIV studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 16,17,19,20
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)