HL60 Cell Line human
98070106, human blood, Lymphoblast
Szinonimák:
HL60 Cell Culture
About This Item
Javasolt termékek
product name
HL60 Cell Line human, Caucasian promyelocytic leukemia, 98070106
biológiai forrás
human blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Modal no. 46, pseudodiploid
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
DNS profil
CSF1PO: 13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.