SUP-T1
95013123, human blood, Lymphoblast
About This Item
Javasolt termékek
product name
SUP-T1, 95013123
biológiai forrás
human blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
92XXXY, -2, -2, -9, -9, 2inv(2*)(p21q11), +2inv(2), del(2*)(Q21), 2del(4)(q31q35), 2del (5)(p13p14), 2del(6)(q23q27), inv(14)(q11q32), t(7;9)(q34,q34), +der(9)t(7;9). Undergone Tetraploidisation
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
CD4
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Táptalaj
Szubkultúra rutin