C8166
88051601, human blood, Lymphoblast
Szinonimák:
C8166-CD4 Cells
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Javasolt termékek
Terméknév
C8166, 88051601
biológiai forrás
human blood
növekedési mód
Aggregates in suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Lymphoblast
termékek
Human T Lymphotrohpic Virus 1 (HTLV-1) tat gene
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human T cell leukaemia
Sejtvonal leírása
Clone of C63/CRII-4 derived by fusion of primary umbilical cord blood cells with HTLV-1 producing line from adult T cell leukaemia lymphoma patient. Contain defective HTLV-1 genome. In presence of HIV cells fuse to form syncytia. The cells should be handled under laboratory containment level 2.
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells grow in aggregates.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)