Fontos dokumentumok
P3/NS1/1-Ag4.1
85011427, mouse blood, Not specified
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
P3/NS1/1-Ag4.1, 85011427
biológiai forrás
mouse blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Synthesises kappa-light chain of Immunoglobulin G (IgG1) but does not secrete it
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse myeloma
Sejtvonal leírása
P3/NS1/1-Ag4-1 is a non-Ig-secreting but Kappa light chain synthesising subclone of P3X27. Resistant to 20μg/ml azaguanine and does not grow in selective medium.
Alkalmazás
Fusion partner
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-8x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.