Fontos dokumentumok
P3X63Ag8.653 Cell Line from mouse
85011420, mouse blood, Not specified
Szinonimák:
Hybridoma cell line, Mouse cell line
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
mouse blood
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Not specified
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
P3X63Ag8.653 Cell Line from mouse, 85011420
biológiai forrás
mouse blood
leírás
Mouse BALB/c myeloma
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse BALB/c myeloma
Sejtvonal leírása
P3X63Ag8.653 is a non-Ig-secreting or synthesising subclone of P3X63.Ag8. Comparable to other myeloma lines used for fusions relating to growth properties, fusion frequency and stability of resulting hybrids.
Alkalmazás
Fusion partner, growth factors and tumourigenicity studies
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.