EJ138
85061108, human bladder, Epithelial
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Javasolt termékek
Terméknév
EJ138, 85061108
biológiai forrás
human bladder
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human bladder carcinoma
Sejtvonal leírása
Isoenzyme analysis and HLA profiles have shown that EJ138 is in fact T24. Sometimes referred to as MGH-U1.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)