Fontos dokumentumok
U-BLC1
6013102, human bladder, Epithelial
Szinonimák:
Human U-BLC1, U-BLC1 Cell Line
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human bladder
növekedési mód:
Not specified
kariotípus:
Aneuploid, with specific marker chromosomes
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
U-BLC1, 06013102
biológiai forrás
human bladder
növekedési mód
Not specified
kariotípus
Aneuploid, with specific marker chromosomes
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human bladder transitional cell carcinoma
Sejtvonal leírása
Spontaneously immortal cell line established from a primary transitional cell carcinoma of the bladder. Derived from a female patient.
Táptalaj
2/3 DMEM:1/3 RPMI + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. The medium must be changed to fresh medium every 48 hours.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)