Fontos dokumentumok
HT 1197
87032403, human bladder, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human bladder
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 46
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
HT 1197, 87032403
biológiai forrás
human bladder
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian bladder carcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from a grade 4 transitional cell carcinoma of the bladder of a 44 year old Caucasian male who had not received chemo or radiation therapy. The cells grow in soft agar, produce fibrinolytic activity and are tumorigenic in mice and hamsters.
Alkalmazás
HT 1197 has been used to study the transcription activity of human endogenous retroviruses (HERV).
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 11,12
vWA: 16,18
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2x10,000 to 5x100,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)