Merck
HT55 Cell Line human
85061105, human colon, Epithelial
Szinonimák:
HT55 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
HT55 Cell Line human, 85061105
biológiai forrás
human colon
leírás
Human colon carcinoma
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human colon carcinoma
Sejtvonal leírása
Human colon epithelial cell line
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 9,13
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 14,17
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA and incubate until cell sheet peels off. Cells grow in islands, not monolayers; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.