NTERA-2 clone D1 Cell Line human
1071221, human testis, Epithelial
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Javasolt termékek
Terméknév
NTERA-2 clone D1 Cell Line human, 01071221, caucasian pluripotent embryonal carcinoma
biológiai forrás
human testis
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Aneuploid
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
metastasis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian pluripotent embryonal carcinoma
Alkalmazás
Regulation of human embryonic differentiation, neuronal studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 11,12,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 11,12,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding 3-4 x 100,000 cells / cm2; harvest cells by scraping and maintain continuously at high density
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)