SCC048
N27 Rat Dopaminergic Neural Cell Line
Rat
Szinonimák:
Dopamine Neural Cells, 1RB3AN27 Cell Line
About This Item
Javasolt termékek
product name
N27 Rat Dopaminergic Neural Cell Line, The N27 rat dopaminergic neural cell line has been used as a dopaminergic neuron model for in vitro and in vivo studies.
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
kiszállítva
liquid nitrogen
Általános leírás
Sejtvonal leírása
Neural Lineage Cells
Alkalmazás
Stem Cell Research
Neuroscience
Neural Stem Cells
Neurochemistry & Neurotrophins
Neurodegenerative Diseases
Neuroregenerative Medicine
Minőség
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
Tárolás és stabilitás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1