Merck
MAK528
Sigma-Aldrich
Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
Superoxide Dismutase Assay Kit
Méret kiválasztása
1 KIT
157 000,00 Ft
157 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KIT
157 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
157 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
cosmetics
pharmaceutical
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
amyotrophic lateral sclerosis (ALS); neurological disorders; musculoskeletal disorders; cancer; neurodegenerative disorders; pulmonary disorders; cardiovascular diseases
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Superoxide dismutases are enzymes that catalyze the dismutation of superoxide into O2 and H2O2. They are an important antioxidant defense in all cells exposed to O2. There are three major families of superoxide dismutase: Cu/Zn, Fe/Mn, and the Ni type. Aberrant SOD activities have been linked to diseases such as amyotrophic lateral sclerosis, perinatal lethality, neural disorders and cancer.
Tulajdonságok és előnyök
  • Linear detection range: 0.05 - 3 U/mL
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • No wash and reagent transfer steps are required.
Alkalmasság
The kit is suitable for the determination of superoxide dismutase in blood, cell, tissue and other biological samples.
Elv
The Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit provides a convenient colorimetric means for the quantitative determination of SOD enzyme activity in biological samples. In the assay, superoxide (O2-) is provided by xanthine oxidase (XO) catalyzed reaction. O2- reacts with a WST-1 dye to form a colored product. SOD scavenges the O2- thus less O2- is available for the chromogenic reaction. The color intensity at 440 nm is used to determine the SOD activity in a sample.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)