Fontos dokumentumok
CAS9MRNA
Cas9 mRNA
Szinonimák:
CRISPR Cas9 mRNA
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
vial of 50 μL
Minőségi szint
koncentráció
500 ng/μL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Creation of gene knockouts in transgenic applications
- Creation of knock-in animals with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Elv
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Related Content
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics a génszerkesztési és géncsendesítési technológiák vezető szállítója, beleértve a CRISPR-t, a Cas9-et, a szintetikus vezető RNS-t (sgRNS) és a cinkujjas nukleázt (ZFN).