Merck
HSOLIGOINT
Sigma-Aldrich
CRISPR Integration Kit
Méret kiválasztása
6 VIALS
207 000,00 Ft
207 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
6 VIALS
207 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NE.02
207 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of (6 vials per kit)
alkalmazás(ok)
CRISPR
genome editing
Kiválasztás
kanamycin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The CRISPR Integration Kit provides the essential genome editing reagents necessary to integrate a BstNI restriction site to the human KRAS locus. This kit is intended to serve as a tool to evaluate cell lines for ability to integrate new sequences at CRISPR-effected double strand breaks with the aid of short oligonucleotide donor. Integration efficiencies obtained with this kit enable rational design of genome editing experiments in a wide range of cell lines.
Alkalmazás
CRISPR/Cas9 can be used to introduce, or “knock in”, new DNA sequences. Common modifications include the introduction of a SNP, small tag, loxP or larger cassette such as fluorescent protein. These modifications are made through the introduction of targeted DSB which enhance targeted integration significantly (Choulika et al., 1995). Targeted integration (gene knock in) occurs through homology directed repair (HDR)( (Bibikova et al., 2002). In order to enable gene editing by HDR, a DNA ‘donor′ or repair template containing the desired sequence must be delivered to the cell along with gRNA and Cas9.
Tulajdonságok és előnyök
  • The CRISPR Integration Assay provides a validated CRISPR that cleaves DNA with high efficiency along with a standardized oligo donor designed to survey homology dependent repair frequencies in a wide variety of cell lines
  • CRISPR-aided integration increases the targeted mutagenesis rate without the need for antibiotic selection
  • Integration efficiencies estimated with this kit enable rational design of genome editing experiments in a wide range of cell lines
Komponensek
Each kit consists of:
one vial of gRNA plasmid - KRAS
one vial of Cas9 GFP plasmid
one vial of 120 base donor oligonucleotide
one vial of forward PCR primer
one vial of reverse PCR primer
one vial of genomic DNA control
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)