MAB3402B
Anti-GFAP Antibody, Biotin Conjugate | MAB3402B
from mouse, biotin conjugate
Szinonimák:
Glial fibrillary acidic protein, GFAP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
pig, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GFAP(2670)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this antibody detected GFAP in mouse adult brain tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse adult brain tissue
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2