C9124
CK-869
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(3-Bromophenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl)-4-thiazolidinone, CK 869, CK-0157869
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to light gray
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H16BrNO3S/c1-21-13-6-7-14(15(9-13)22-2)19-16(20)10-23-17(19)11-4-3-5-12(18)8-11/h3-9,17H,10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVWNPZYLNLATCH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to treat cultured mammalian cells and study its in vitro and in vivo effects on microtubule assembly
- to induce membrane blebbing in HT1080 fibrosarcoma cells
- to treat KDM3A-null cells and study the relation between actin dynamics and ciliogenesis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3