Fontos dokumentumok
C8645
Cinoxacin
Szinonimák:
1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or crystals
Minőségi szint
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
CCN1N=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDUWPHTZYNWKRN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2