Fontos dokumentumok
C8221
Caffeic acid phenethyl ester
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
CAPE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
ethyl acetate: 50 mg/mL
DMSO: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(\C=C\C(=O)OCCc2ccccc2)cc1O
InChI
1S/C17H16O4/c18-15-8-6-14(12-16(15)19)7-9-17(20)21-11-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12,18-19H,10-11H2/b9-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
Géninformáció
human ... NFKB2(4791)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.