Fontos dokumentumok
C8118
Chymase human
recombinant, expressed in Pichia pastoris
Szinonimák:
Mast cell protease I
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Minőségi szint
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥40 units/mg protein
molekulatömeg
~37 kDa by SDS-PAGE
koncentráció
125-400 μg/mL
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CMA1(1215)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)