Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?biológiai forrás
bacterial (Flavobacterium spp.)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥5.0 units/mg solid
molekulatömeg
~78 kDa
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
Proline specific endopeptidase is useful for the determination of amino acid sequences of peptides and proteins containing proline residues. Proline specific endopeptidases may be useful in cancer, neurology and diabetes research . Prolyl endopeptidase (PEP) may be used as a drug target for neuropsychiatric diseases such as stress disorder, depression, and schizophrenia .
Biokémiai/fiziológiai hatások
An endopeptidase is a proteolytic peptidase that breaks peptide bonds of nonterminal amino acids. Product E1411 is specific for proline (Pro). The Prolyl endopeptidase (PEP) mechanism is thought to be an induced fit mechanism, where the native enzyme exists in a conformationally flexible opened state but is changed to a closed state upon substrate binding .
Fizikai forma
White amorphous lyophilized powder
Egyéb megjegyzések
One unit causes the formation of one micromole of p-nitroaniline per minute under specific pH and temperature conditions.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Min Li et al.
The Journal of biological chemistry, 285(28), 21487-21495 (2010-05-07)
Prolyl peptidases cleave proteins at proline residues and are of importance for cancer, neurological function, and type II diabetes. Prolyl endopeptidase (PEP) cleaves neuropeptides and is a drug target for neuropsychiatric diseases such as post-traumatic stress disorder, depression, and schizophrenia.