Fontos dokumentumok
C7971
Cilostamide
phosphodiesterase inhibitor
Szinonimák:
6-[3-(N-Cyclohexyl-N-methylcarbamoyl)propoxy]quinolin-2[1H]-one, OPC 3689
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOc2ccc3NC(=O)C=Cc3c2
InChI
1S/C20H26N2O3/c1-22(16-6-3-2-4-7-16)20(24)8-5-13-25-17-10-11-18-15(14-17)9-12-19(23)21-18/h9-12,14,16H,2-8,13H2,1H3,(H,21,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE5A(8654) , PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743) , Pde4a(25638)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?