Fontos dokumentumok
C6022
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
≥98% (TLC), solid
Szinonimák:
Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3)
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
szín
white to slightly yellow
oldhatóság
ethanol: soluble
methanol: soluble
kezdeményező
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
Cl.CN1CCC(\CC1)=C2/c3ccccc3C=Cc4ccccc24
InChI
1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEAUHIZSRUAMQG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Alkalmazás
- testing anti-inflammatory activity in serotonin receptor (5-HT) induced inflammation
- the inhibition of 5-HT in in vivo and in vitro bioassays in crabs
- the inhibition of 5-HT in embryo physiological experiments
inhibition of calcitonin gene related peptide (CGRP)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)