Merck
1161000
USP
Cyproheptadine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate, 4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-piperidine hydrochloride hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H21N · HCl · 1.5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
350.88
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cyproheptadine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
165 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O.O.Cl.CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3C=Cc4ccccc24.CN5CCC(\CC5)=C6\c7ccccc7C=Cc8ccccc68
InChI
1S/2C21H21N.ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;1H;3*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXCSXCDWTUPVIM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Cyproheptadine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cyproheptadine Hydrochloride Oral Solution
  • Cyproheptadine Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3