Merck
279072
Sigma-Aldrich
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
99%
Szinonimák:
4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-piperidine hydrochloride hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H21N · HCl · 1.5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
350.88
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
165 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
O.O.O.Cl.CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3C=Cc4ccccc24.CN5CCC(\CC5)=C6\c7ccccc7C=Cc8ccccc68
InChI
1S/2C21H21N.ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;1H;3*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXCSXCDWTUPVIM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine. It induced preventive effect against the development of pergolide-induced valvulopathy in a rat model.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The structure of an antihistamine: cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate.
Birknes BJORN.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 33(3), 687-691 (1977)
Steven Droogmans et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 296(6), H1940-H1948 (2009-04-07)
Serotonergic drugs, such as pergolide, have been associated with the development of cardiac valvular myxoid thickening and regurgitation in humans and more recently in rats. These effects are potentially mediated by the 5-hydroxytryptamine (5-HT)(2B) receptor (5-HT(2B)R). Therefore, we sought to
Jung Yeon Kim et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(3), 465-474 (2014-08-01)
The purpose of this study was to develop and validate an ultra-performance liquid chromatography method for simultaneous analysis of 20 antihistamines (illegal additives) in dietary supplements. The limits of detection and quantitation of the method ranged from 1.5 to 2.5