Fontos dokumentumok
C5366
Chlorisondamine diiodide
≥98% (HPLC), white, solid
Szinonimák:
4,5,6,7-Tetrachloro-2,3-dihydro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-2H-isoindolium diiodide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
protect from light
szín
white
oldhatóság
H2O: ≥2 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].C[N+](C)(C)CC[N+]1(C)Cc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2C1
InChI
1S/C14H20Cl4N2.2HI/c1-19(2,3)5-6-20(4)7-9-10(8-20)12(16)14(18)13(17)11(9)15;;/h5-8H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPNVAOZHQUJJJQ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- as a nicotinic receptor antagonist to test its effect on trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS)-induced colitis
- as an irreversible nicotinic acetylcholine(nAChR) blocker to pre-treat brain samples to test its effect on cytochrome P450 2B (CYP2B) induction
- as a ganglionic blocker to test its effect on regulating corticosterone levels in rat with chronic stress
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience