700122P
Avanti
campestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand 700122P, powder
Szinonimák:
5α-campestan-3β-ol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (700122P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 700122P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)C)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C28H50O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h18-26,29H,7-17H2,1-6H3/t19-,20-,21+,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARYTXMNEANMLMU-ATEDBJNTSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)