Fontos dokumentumok
C5147
β-Casomorphin Fragment 1-5 hydrochloride
≥97% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
product name
β-Casomorphin Fragment 1-5 hydrochloride, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)N4CCCC4C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C30H37N5O7/c31-22(16-20-10-12-21(36)13-11-20)29(41)34-14-5-9-25(34)28(40)33-23(17-19-6-2-1-3-7-19)30(42)35-15-4-8-24(35)27(39)32-18-26(37)38/h1-3,6-7,10-13,22-25,36H,4-5,8-9,14-18,31H2,(H,32,39)(H,33,40)(H,37,38)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKKIDZFGRQACGB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3