Fontos dokumentumok
27555
Cloxacillin sodium salt
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylpenicillin sodium salt, Syntarpen sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
semisynthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
szennyeződések
≤5% Total impurities (anhydrous)
szín
white to off-white
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18ClN3O5S.Na/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCLZRKVZRBKZCR-SLINCCQESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2