Merck
C3025
Sigma-Aldrich
(±)-Chlorpheniramine maleate salt
≥99% (perchloric acid titration)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H19ClN2 · C4H4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.86
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥99% (perchloric acid titration)
Forma
powder
mp
130-135 °C (lit.)
kezdeményező
Bayer
SMILES string
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Chlorpheniramine maleate (CPM)/(3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-yl-propan-1-amine is an alkylamine antihistamine.
Alkalmazás
(±)-Chlorpheniramine maleate salt has been used:
  • as H1 receptor antagonist to determine the receptor function
  • to block the effect of compound 48/80 on plasma IGF-I
  • as a standard for fast sensing and determination by sequential injector coupled with potentiometer
Biokémiai/fiziológiai hatások
Chlorpheniramine maleate (CPM) can prevent rhinitis and urticaria. It is used to cure several allergic conditions. This antihistamine is used in small-animal veterinary practices.
H1 Histamine receptor antagonist.
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Extracellular signal-regulated kinase (ERK) activation is required for itch sensation in the spinal cord
Zhang L, et al.
Molecular Brain, 7(1), 25-25 (2014)
Sensing of chlorpheniramine in pharmaceutical applications by sequential injector coupled with potentiometer
Saleh TA
Journal of Pharmaceutical Analysis, 1(4), 246-250 (2011)
Endogenous histamine reduces plasma insulin-like growth factor I via H1 receptor-mediated pathway in the rat
Liao W, et al.
European Journal of Pharmacology, 374(3), 471-476 (1999)
Functionalized Fe3O4 Magnetic Nanoparticle Potentiometric Detection Strategy versus Classical Potentiometric Strategy for Determination of Chlorpheniramine Maleate and Pseudoephedrine HCl
Moustafa AA, et al.
Journal of Analytical Methods in Chemistry (2019)
Veerachamy Alagarsamy et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1877-1880 (2005-03-23)
A series of novel 1-substituted-4-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-ones 7 were synthesized by the cyclization of 2-hydrazino-3-phenylquinazolin-4(3H)-one 6 with various one carbon donors. The starting material 2-hydrazino-3-phenylquinazolin-4(3H)-one 6, was synthesized from aniline 1 by a novel innovative route. When tested for their in vivo