Fontos dokumentumok
PHR2803
Dexchlorpheniramine Maleate
Szinonimák:
S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt, Brompheniramine Maleate Impurity B (Ph. Eur.), (S)-γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine maleate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1179005
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBAKFASWICGISY-DASCVMRKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3