C3868
Anti-Calsequestrin-2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CASQ2, Anti-fast-twitch, cardiac muscle Calsequestrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~55 kDa
faj reaktivitás
rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HEK-293T cells expressing human calsequestrin-2
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extract of rat cardiac muscle (S1 fraction)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASQ2(845)
mouse ... Casq2(12373)
rat ... Casq2(29209)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3