Fontos dokumentumok
SAB5701435
Sigma-Aldrich
Anti-NRF1 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
0.55 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NRF1(4899)
Általános leírás
This gene encodes a protein that homodimerizes and functions as a transcription factor which activates the expression of some key metabolic genes regulating cellular growth and nuclear genes required for respiration, heme biosynthesis, and mitochondrial DNA transcription and replication. The protein has also been associated with the regulation of neurite outgrowth. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Confusion has occurred in bibliographic databases due to the shared symbol of NRF1 for this gene and for "nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 1" which has an official symbol of NFE2L1. [provided by RefSeq, May 2014]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human NRF1
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1