AB5612
Anti-Citrulline Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
CCP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity ratio
Citrulline-G-BSA 1
Arginine-G-BSA 1/>100,000
Glutamine-G-BSA 1/>100,000
Ornithine-G-BSA 1/>100,000
Abbreviations:
(G) Glutaraldehyde
(BSA) Bovine Serum Albumin
Immunogén
Alkalmazás
ELISA: 1:2500-1:5000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2