C0743
Anti-Calsequestrin-1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-Aspartactin, Anti-CALMITINE, Anti-CASQ1, Anti-Calsequestrin-skeletal muscle isoform
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~60 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, bovine (predicted), human (predicted)
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 0.5-1 μg/mL using extract of rat skeletal muscle S1 fraction
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASQ1(844)
mouse ... Casq1(12372)
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)