07-377
Anti-Citrulline Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-Citrulline
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, vertebrates, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
General Post-translation Modification
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human outer cornified layer whole cell lysate
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1