Fontos dokumentumok
MAB1243
Sigma-Aldrich
Anti-Cortisol Antibody, 3-CMO, clone F4P1A3
clone F4P1A3, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-Cortisol antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
klón:
F4P1A3, monoclonal
application:
ELISA
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
ELISA: suitable
citations:
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
F4P1A3, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Cortisol. 1 x 109 l/mol.
CrossReactivity:
Cortisone 100%
Prednisolone 45%
11-Deoxycortisol 55%
Immunogén
Cortisol-3-CMO-BSA
Epitope: 3-CMO
Alkalmazás
Anti-Cortisol Antibody, 3-CMO, clone F4P1A3 is an antibody against Cortisol for use in ELISA.
Immunoassay.
Dilute with buffer pH 7.5 to 8.0 to desired working volumes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Metabolic Hormones & Receptors
Kapcsolódás
Replaces: CBL72
Fizikai forma
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in PBS, pH 7.4 with 50% glycerol and 0.1% sodium azide.
Tárolás és stabilitás
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to twelve months.Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2