C2724
Anti-Calbindin-D-28K (EG-20) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CALB, Anti-D-28K
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 28 kDa
faj reaktivitás
rat
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:2,000 using sections of rat cerebellum
western blot: 1:2,000 using a whole extract of rat brain
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Calb1(83839)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Anti-Calbindin-D-28K (EG-20) antibody has been used in immunohistochemical (IHC) peroxidase staining and cupric silver staining. It has also been used in immunofluorescence.
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg