ABN2192
Anti-Calbindin D-28K
from rabbit
Szinonimák:
Calbindin, Calbindin D28, D-28K, PCD-29, Spot 35 protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Calbindin D-28K in mouse kidney and human cerebellum tissue sections.
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Calbindin D-28K in human brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1