PC253L
Anti-Calbindin D-28K (Ab-1) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
baboon, monkey, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALB1(793)
rhesus monkey ... Calb1(677721)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Vibrotome Sections (1:5000-1:10,000 for biotin-streptavidin/peroxidase detection, see application references)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Rat striatum, hippocampus, or cortex
Egyéb megjegyzések
Heizmann, C.W. 1993. Acta Neurobiol. Exp.53, 15.
Baimbridge, K.G., et al. 1992. Trends Neurosci.15, 303.
Heizmann, C.W. and Hunziker, W. 1992. Trends Biochem. Sci.16, 98.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1