C7354
Anti-Calbindin-D-28K (KD-15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CALB, Anti-D-28K
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 28 kDa
faj reaktivitás
rat, chicken, human
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using sections of rat, human or chicken cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant rat calbindin-D-28K
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
rat ... Calb1(83839)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunocytochemistry
- western blotting
- microarray
- immunohistochemistry