MAB3242
Anti-Smoothelin Antibody, clone R4A
clone R4A, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Clone R4A Anti-Smoothelin, Smoothelin Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
klón
R4A, monoclonal
faj reaktivitás
pig, chicken, monkey, canine, feline, human, hamster
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SMTN(6525)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry on both frozen and paraffin embedded tissue sections. For paraffin sections, high temperature antigen retrieval in 10 mM citrate buffer (pH 6.0) is highly recommended (van der Loop, 1997).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2