MABT167
Anti-Transgelin/SM22a Antibody, clone 20F2.2
clone 20F2.2, from mouse
Szinonimák:
Transgelin, 22 kDa actin-binding protein, Protein WS3-10, Smooth muscle protein 22-alpha, SM22-alpha, SM22a
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
20F2.2, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TAGLN(6876)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Transgelin/SM22a in NIH/3T3 cells.
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Transgelin/SM22a in 10 µg of U20S cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
U20S cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1