Merck
700065P
Avanti
cholestenone
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
110829
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H44O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
384.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
leírás
4-cholesten-3-one
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (700065P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYOXRYYXRWJDKP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cholestenone is a cholesterol metabolite and analog, which substitutes membrane cholesterol and elevates membrane fluidity.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700065P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
4-cholesten-3-one suppresses lung adenocarcinoma metastasis by regulating translocation of HMGB1, HIF1alpha and Caveolin-1
Ma J, et al.
Cell Death & Disease, 7(9), e2372-e2372 (2016)