MABS2283
Anti-PIP2 Antibody, clone KT10
Szinonimák:
Phosphatidylinositol 4;5-bisphosphate;PtdIns(4;5)P2
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
KT10, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 1.042 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
rat, mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
izotípus
IgG2a
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Stag1(20842)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Immunocytochemistry in K562 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PI(4,5)P2 (PIP2) in K562 cells.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected PIP2 in ELISA applications (Fukami, K. et al. (1988). Proc Natl Acad Sci USA. 85(23): 9057-61).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PIP2 in Immunocytochemistry applications (Yoneda, A., et al. (2020). Biochem Biophys Res Commun. 527(4): 1050-1056).
Flow Cytometry Analysis: Analysis: A representative lot detected PIP2 in Flow Cytometry applications (Yoneda, A., et al. (2020). Biochem Biophys Res Commun. 527(4): 1050-1056).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody inhibited intracellular breakdown of PIP2 and also blocked the proliferation of Src- and erbB-transformed cells. (Fukami, K. et al. (1988). Proc Natl Acad Sci USA. 85(23): 9057-61).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1