Fontos dokumentumok
25810
Chloroperoxidase from Caldariomyces fumago
aqueous suspension, brown, >10,000 U/mL
Szinonimák:
Chloride Peroxidase, Chloride:hydrogen-peroxide oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (Caldariomyces fumago)
Minőségi szint
form
aqueous suspension
koncentráció
>10,000 U/mL
szín
brown
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves