Merck
900371
Sigma-Aldrich
(±)-Gallocatechin-2,3,4-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C12H14O7
Molekulatömeg:
309.25
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥97% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](O)[13C](C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)O2
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,16-21H/i5+1,12+1,15+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKSTYZPHICYKHH-HQTPQMSASA-N
Alkalmazás
Relative stereochemistry
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)