Fontos dokumentumok
G6782
(−)-Gallocatechin gallate
from green tea, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-(3,4,5-trihydroxybenzoate)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
green tea
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMBWREPUVVBILR-NQIIRXRSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to perform the tannase activity assay of the recombinant Lactobacillus plantarum tannase enzyme
- to study its inhibitory effects on HIV-1 integrase activity
- to study its regulatory mechanism on cholesterol metabolism in rat liver
- to analyze its effect as a polyphenol on human spermatozoa and their application in assisted reproductive technology
- to study the interference in stress protective activity of cellular prion protein (PrPC) and the formation of scrapie prion protein (PrPSc)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.