Merck
900370
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C19H18O10
Molekulatömeg:
445.35
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥97% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
OC1=C(C(O)=CC(C(O[13C]([13C]2)[13C](OC3=C2C(O)=CC(O)=C3)C(C=C4O)=CC=C4O)=O)=C1)O
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
Alkalmazás
Relative stereochemistry
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)