Merck
SAB4200734
Sigma-Aldrich
Anti-IL6 high affinity antibody, Mouse monoclonal
clone IL6-2A3, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), Anti-CTL differentiation factor (CDF), Anti-Hybridoma growth factor, Anti-Interferon beta-2 (IFN-beta-2), Anti-Interleukin-6
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
IL6-2A3, monoclonal
application:
ELISA
IP
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
ELISA: suitable
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using recombinant human IL6 expressed in HEK-293T cells
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
citations:
2
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IL6-2A3, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using recombinant human IL6 expressed in HEK-293T cells
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL6(3569)
Általános leírás
Interleukin-6 (IL6) is a multifunctional cytokine.
Immunogén
recombinant human IL6
Alkalmazás
Anti-IL6 high affinity antibody, Mouse monoclonal has been used in
  • immunoblotting
  • immunoprecipitation
  • ELISA
Biokémiai/fiziológiai hatások
Interleukin-6 (IL6) plays a wide variety of important biological roles in the immune, nervous and endocrine system. It is an essential component for hybridoma growth and is found in many supplemental cloning media. IL6 regulates acute and chronic inflammatory diseases and has been proven to be an excellent target for clinical treatment against autoimmune disorders such as rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis and Castleman′s disease. IL6 also plays a key role in the pathogenesis of multiple myeloma.
Fizikai forma
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
IL-6 in autoimmune disease and chronic inflammatory proliferative disease
Ishihara K and Hirano T
Cytokine & Growth Factor Reviews, 13(4-5), 357-368 (2002)
A phase 2 multicentre study of siltuximab, an anti-interleukin-6 monoclonal antibody, in patients with relapsed or refractory multiple myeloma
Voorhees PM, et al.
British Journal of Haematology, 161(3), 357-366 (2013)